Cloruro de 3-nitrobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
N0143-25G N0143-500G
TCIAN0143-25GEA 57 EUR
TCIAN0143-25G TCIAN0143-500G
Cloruro de 3-nitrobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 3-nitrobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄ClNO₄S
Pto. de fusión: 64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007435
Núm. CAS: 121-51-7
EINECS: 204-476-2
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=943d7daab66e138d76b6f0e812d2ec512c8b2aed&vid=943d7daab66e138d76b6f0e812d2ec512c8b2aed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency