Fenetol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Etil fenil éter, Etoxibenceno
E0043-25ML E0043-500ML
TCIAE0043-25MLEA 16 EUR
TCIAE0043-25ML TCIAE0043-500ML
Fenetol ≥98.0% (por GC)
Fenetol
Formula: C₆H₅OC₂H₅
MW: 122.17 g/mol
Pto. Ebullición: 173°C
Pto. de fusión: -30
Pto. de inflamación: 57°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009090
Núm. CAS: 103-73-1
EINECS: 203-139-7
UN: 3271
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,07229
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f68d46a525d051512916ee99cca86c0fd407817&vid=4f68d46a525d051512916ee99cca86c0fd407817&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %