1-Bromo-4-etinilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3701-1G B3701-5G
TCIAB3701-1GEA 29 EUR
TCIAB3701-1G TCIAB3701-5G
1-Bromo-4-etinilbenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-4-etinilbenceno
Formula: C₈H₅Br
Pto. Ebullición: 92°C
Número MDL: MFCD00168822
Núm. CAS: 766-96-1
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=103a5795789c4e18548491316488b0345e70e5a7&vid=103a5795789c4e18548491316488b0345e70e5a7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C