1-Fluoro-4-etinilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0470-1G F0470-5G
TCIAF0470-1GEA 35 EUR
TCIAF0470-1G TCIAF0470-5G
1-Fluoro-4-etinilbenceno ≥98.0% (por GC)
1-Fluoro-4-etinilbenceno
Formula: C₈H₅F
Pto. de inflamación: 29°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00168823
Núm. CAS: 766-98-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bc1019f5351696ec6cc889ccb9d09c095da7812&vid=5bc1019f5351696ec6cc889ccb9d09c095da7812&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %