4-Etinilanilina ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E0505-10G
E0505-25G
TCIAE0505-10GEA
174
EUR
TCIAE0505-10G
TCIAE0505-25G
4-Etinilanilina ≥98.0% (by HPLC)
4-Etinilanilina
Formula:
C₈H₇N |
Número MDL:
MFCD00168824 Núm. CAS: 14235-81-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 93.0 % |
Melting point | 102.0 to 105.0 deg-C |