1-Bromo-4-butilbenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-Bromophenyl)butane
B1907-25G B1907-5G
TCIAB1907-25GEA 41 EUR
TCIAB1907-25G TCIAB1907-5G
1-Bromo-4-butilbenceno ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-4-butilbenceno
Formula: C₁₀H₁₃Br
Pto. Ebullición: 246°C
Pto. de fusión: –26 °C
Densidad: 1,2347 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00040934
Núm. CAS: 41492-05-1
EINECS: 472-210-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=768511e556b45dd63e8dc735ac9bd0c27a867f4b&vid=768511e556b45dd63e8dc735ac9bd0c27a867f4b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %