1-Bromo-4-nonilbenceno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1596-25G B1596-5G B1596-1G
TCIAB1596-25GEA 579 EUR
TCIAB1596-25G TCIAB1596-5G TCIAB1596-1G
1-Bromo-4-nonilbenceno ≥95.0% (por GC)
1-Bromo-4-nonilbenceno
Formula: C₁₅H₂₃Br
Pto. Ebullición: 190°C
Número MDL: MFCD00061116
Núm. CAS: 51554-94-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb7c6d5b6cc1efc748f09f04af8d12bfe9d183a1&vid=eb7c6d5b6cc1efc748f09f04af8d12bfe9d183a1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %