1-Bromo-4-pentilbenceno ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Pentylbromobenzene, 4-Bromopentylbenzene, (4-Bromophenyl)pentane
B1605-25G
B1605-5G
TCIAB1605-25GEA
49
EUR
TCIAB1605-25G
TCIAB1605-5G
1-Bromo-4-pentilbenceno ≥90.0% (por GC)
1-Bromo-4-pentilbenceno
Formula:
C₁₁H₁₅Br MW: 227.14 g/mol Pto. Ebullición: 148°C Pto. de inflamación: 89°C |
Número MDL:
MFCD00061113 Núm. CAS: 51554-95-1 EINECS: 472-220-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |