1-Bromo-4-propilbenceno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1889-25G B1889-5G
TCIAB1889-25GEA 193 EUR
TCIAB1889-25G TCIAB1889-5G
1-Bromo-4-propilbenceno ≥97.0% (por GC)
1-Bromo-4-propilbenceno
Formula: C₉H₁₁Br
Pto. Ebullición: 225°C
Pto. de fusión: –41,5 °C
Densidad: 1,283 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 95°C
Número MDL: MFCD00012456
Núm. CAS: 588-93-2
EINECS: 454-790-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af3a9bac740be7924454314efd75c288d77d4499&vid=af3a9bac740be7924454314efd75c288d77d4499&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %