ω-Bromo-3,4-dicloroacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(3,4-diclorofenil)etan-1-ona, 2-Bromo-3',4'-dicloroacetofenona, α-Bromo-3,4-dicloroacetofenona
B2837-25G B2837-5G
TCIAB2837-25GEA 220 EUR
TCIAB2837-25G TCIAB2837-5G
ω-Bromo-3,4-dicloroacetofenona ≥98.0% (por GC)
ω-Bromo-3,4-dicloroacetofenona
Formula: C₈H₅BrCl₂O
MW: 267,94 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00051581
Núm. CAS: 2632-10-2
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e188b475d1eb2b23e42be7669ab4306d07702c08&vid=e188b475d1eb2b23e42be7669ab4306d07702c08&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 57.0 to 62.0 deg-C