ω-Bromo-4-cloroacetofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B0568-25G
B0568-500G
B0568-100G
TCIAB0568-25GEA
41
EUR
TCIAB0568-25G
TCIAB0568-500G
TCIAB0568-100G
ω-Bromo-4-cloroacetofenona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
ω-Bromo-4-cloroacetofenona
Formula:
C₈H₆BrClO Pto. Ebullición: 278 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 110 °C |
Número MDL:
MFCD00000625 Núm. CAS: 536-38-9 EINECS: 208-631-5 UN: 3261 ADR: 8,III Índice Merck: 14,02153 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 96.0 to 100.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |