α-Bromo-2-cloro-4-fluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-fluorobenzene, 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
C2098-25G C2098-5G
TCIAC2098-25GEA 89 EUR
TCIAC2098-25G TCIAC2098-5G
α-Bromo-2-cloro-4-fluorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-2-cloro-4-fluorotolueno
Formula: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Pto. de fusión: 33…35 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236025
Núm. CAS: 45767-66-6
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=506d84189b33a4574dc2651be652f51f7c0a4678&vid=506d84189b33a4574dc2651be652f51f7c0a4678&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C