α-Bromo-2-cloro-5-fluorotolueno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C2359-1G C2359-5G
TCIAC2359-1GEA 27 EUR
TCIAC2359-1G TCIAC2359-5G
α-Bromo-2-cloro-5-fluorotolueno ≥96.0% (por GC)
α-Bromo-2-cloro-5-fluorotolueno
Formula: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Pto. Ebullición: 66°C
Pto. de inflamación: 18°C
Número MDL: MFCD01631419
Núm. CAS: 81778-09-8
UN: 2924
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2267f11d57aeb0a41c65ad48274b53b210375547&vid=2267f11d57aeb0a41c65ad48274b53b210375547&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %