α-Bromo-2-cloro-6-fluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-6-fluorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-1-chloro-3-fluorobenzene
C2308-25G C2308-5G
TCIAC2308-25GEA 500 EUR
TCIAC2308-25G TCIAC2308-5G
α-Bromo-2-cloro-6-fluorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-2-cloro-6-fluorotolueno
Formula: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Pto. Ebullición: 223
Pto. de fusión: 37
Número MDL: MFCD00040126
Núm. CAS: 68220-26-8
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=099d6a9db18fd12fc715189ad1a1d643a8d98706&vid=099d6a9db18fd12fc715189ad1a1d643a8d98706&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %