α-Bromo-3-cloro-5-fluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-fluorobenzene, 3-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
C2474-1G C2474-5G
TCIAC2474-1GEA 35 EUR
TCIAC2474-1G TCIAC2474-5G
α-Bromo-3-cloro-5-fluorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-3-cloro-5-fluorotolueno
Formula: C₇H₅BrClF
MW: 223,47 g/mol
Número MDL: MFCD03788472
Núm. CAS: 493024-39-8
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cca0bac6806a7defa41e92f52129e7b39ac0534d&vid=cca0bac6806a7defa41e92f52129e7b39ac0534d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %