α-Bromo-4-cloro-2-fluorotolueno ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
C2483-25G
C2483-5G
TCIAC2483-25GEA
189
EUR
TCIAC2483-25G
TCIAC2483-5G
α-Bromo-4-cloro-2-fluorotolueno ≥98.0% (by GC, titration analysis)
α-Bromo-4-cloro-2-fluorotolueno
Formula:
C₇H₅BrClF MW: 223,47 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00831105 Núm. CAS: 71916-82-0 UN: 3265 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |