ω,4-Dibromoacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,4'-Dibromoacetofenona, α,4-Dibromoacetofenona
D0164-25G D0164-100G
TCIAD0164-25GEA 37 EUR
TCIAD0164-25G TCIAD0164-100G
ω,4-Dibromoacetofenona ≥98.0% (por GC)
ω,4-Dibromoacetofenona
Formula: C₈H₆Br₂O
MW: 277.94 g/mol
Pto. Ebullición: 310
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000200
Núm. CAS: 99-73-0
EINECS: 202-783-6
UN: 3261
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,01427
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=572ce097b6aa1d8ad12e47dd8f6c3c407e652875&vid=572ce097b6aa1d8ad12e47dd8f6c3c407e652875&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency