ω-Bromo-4-fluoroacetofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bromometil-p-fluorofenilcetona, 2-Bromo-4'-fluoroacetofenona, α-Bromo-4-fluoroacetofenona, 2-Bromo-1-(4-fluorofenil)etan-1-ona
B2382-25G B2382-5G
TCIAB2382-25GEA 118 EUR
TCIAB2382-25G TCIAB2382-5G
ω-Bromo-4-fluoroacetofenona ≥97.0% (por GC)
ω-Bromo-4-fluoroacetofenona
Formula: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Pto. Ebullición: 153°C
Pto. de fusión: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040830
Núm. CAS: 403-29-2
EINECS: 206-955-1
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9022b0bf59d334523002ed0a3e57c7d474275f84&vid=9022b0bf59d334523002ed0a3e57c7d474275f84&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C