5-Bromo-2-iodotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2069-25G
B2069-5G
TCIAB2069-25GEA
100
EUR
TCIAB2069-25G
TCIAB2069-5G
5-Bromo-2-iodotolueno ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-iodotolueno
Formula:
C₇H₆BrI Pto. Ebullición: 260°C |
Número MDL:
MFCD00060664 Núm. CAS: 116632-39-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |