(4-Clorofenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Chlorobenzyl cyanide
C0585-25G C0585-500G
TCIAC0585-25GEA 16 EUR
TCIAC0585-25G TCIAC0585-500G
(4-Clorofenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
(4-Clorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₆ClN
Pto. Ebullición: 267°C
Pto. de fusión: 30,5 °C
Densidad: 1,1968 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001918
Núm. CAS: 140-53-4
EINECS: 205-418-9
UN: 3439
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c915b4925d872744420c4c8d7559b33d96acf65&vid=4c915b4925d872744420c4c8d7559b33d96acf65&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %