3',4'-Dicloropropiofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3365-25G D3365-5G
TCIAD3365-25GEA 244 EUR
TCIAD3365-25G TCIAD3365-5G
3',4'-Dicloropropiofenona ≥98.0% (por GC)
3',4'-Dicloropropiofenona
Formula: C₉H₈Cl₂O
Pto. Ebullición: 247°C
Pto. de fusión: 44 °C
Número MDL: MFCD00000554
Núm. CAS: 6582-42-9
EINECS: 229-511-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be4fc3a9f590dd8854ad99108e22b5597c5c4a37&vid=be4fc3a9f590dd8854ad99108e22b5597c5c4a37&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C