3'-Cloropropiofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: m-Cloropropiofenona
C2033-250G C2033-25G
TCIAC2033-250GEA 179 EUR
TCIAC2033-250G TCIAC2033-25G
3'-Cloropropiofenona ≥98.0% (por GC)
3'-Cloropropiofenona
Formula: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Pto. Ebullición: 124°C
Pto. de fusión: 43…47 °C
Número MDL: MFCD00009925
Núm. CAS: 34841-35-5
EINECS: 252-242-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a5090045db0c50a683865980f050238a3ee949&vid=46a5090045db0c50a683865980f050238a3ee949&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency