Cloruro de 3-(clorometil)benzoilo ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C2314-25G C2314-5G
TCIAC2314-25GEA 151 EUR
TCIAC2314-25G TCIAC2314-5G
Cloruro de 3-(clorometil)benzoilo ≥93.0% (por GC)
Cloruro de 3-(clorometil)benzoilo
Formula: C₈H₆Cl₂O
Pto. Ebullición: 150°C
Pto. de fusión: 4°C
Densidad: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00000682
Núm. CAS: 63024-77-1
EINECS: 263-799-7
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b4ceea48e98357c43752679895478b4e458a624&vid=0b4ceea48e98357c43752679895478b4e458a624&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %