Alcohol 2-cloro-4-fluorobencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2527-25G C2527-5G
TCIAC2527-25GEA 258 EUR
TCIAC2527-25G TCIAC2527-5G
Alcohol 2-cloro-4-fluorobencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 2-cloro-4-fluorobencílico
Formula: C₇H₆ClFO
Número MDL: MFCD00236024
Núm. CAS: 208186-84-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d07c0740c68da86f5910c47ebd0934009cc59f2a&vid=d07c0740c68da86f5910c47ebd0934009cc59f2a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C