Alcohol 4-cloro-3-nitrobencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C1712-25G C1712-5G
TCIAC1712-25GEA 169 EUR
TCIAC1712-25G TCIAC1712-5G
Alcohol 4-cloro-3-nitrobencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 4-cloro-3-nitrobencílico
Formula: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Pto. de fusión: 66 °C
Número MDL: MFCD00007086
Núm. CAS: 55912-20-4
EINECS: 259-901-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9cf3d366e8c72759cc8f1f4cb72ec5bd7b319bf&vid=f9cf3d366e8c72759cc8f1f4cb72ec5bd7b319bf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C