ω-ω-Dietoxiacetofenona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,2-Dietoxi-1-feniletan-1-ona, 2,2-Dietoxiacetofenona
D1640-25G D1640-500G
TCIAD1640-25GEA 26 EUR
TCIAD1640-25G TCIAD1640-500G
ω-ω-Dietoxiacetofenona ≥95.0% (por GC)
ω-ω-Dietoxiacetofenona
Formula: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208.26 g/mol
Pto. Ebullición: 134°C
Pto. de inflamación: 127°C
Número MDL: MFCD00009659
Núm. CAS: 6175-45-7
EINECS: 228-220-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fca07ed4947ece4afa36da1809151ffab79df8fb&vid=fca07ed4947ece4afa36da1809151ffab79df8fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %