4'-Hidroxipropiofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Paroxipropiona, p-Hidroxipropiofenona
H0299-25G H0299-500G
TCIAH0299-25GEA 16 EUR
TCIAH0299-25G TCIAH0299-500G
4'-Hidroxipropiofenona ≥98.0% (por GC)
4'-Hidroxipropiofenona
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. Ebullición: 140 - 145 °C (0,5 -rr)
Pto. de fusión: 147…150 °C
Densidad: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002361
Núm. CAS: 70-70-2
EINECS: 200-743-2
Índice Merck: 14,07044
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce3b87a9ff2c535d44569f294c55c8c173f8f480&vid=ce3b87a9ff2c535d44569f294c55c8c173f8f480&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency