Cloruro de 2-toluoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 2-metilbenzoilo
T0310-25G T0310-500G T0310-100G
TCIAT0310-25GEA 23 EUR
TCIAT0310-25G TCIAT0310-500G TCIAT0310-100G
Cloruro de 2-toluoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2-toluoílo
Formula: C₈H₇ClO
Pto. Ebullición: 213°C
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 1,186 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 101°C
Número MDL: MFCD00000668
Núm. CAS: 933-88-0
EINECS: 213-273-8
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf6847833016f8a8511593a1417d897a69486ed4&vid=cf6847833016f8a8511593a1417d897a69486ed4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %