Cloruro de 4-toluoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 4-metilbenzoilo
T0311-25G T0311-500G T0311-100G
TCIAT0311-25GEA 18 EUR
TCIAT0311-25G TCIAT0311-500G TCIAT0311-100G
Cloruro de 4-toluoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-toluoílo
Formula: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Pto. Ebullición: 216°C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000696
Núm. CAS: 874-60-2
EINECS: 212-864-8
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33ec410d6cb12dd76273b7e8552242c78a98f42c&vid=33ec410d6cb12dd76273b7e8552242c78a98f42c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %