4-terc-Butilbenzohidrazida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-tert-Butylbenzoic hydrazide, 4-(tert-Butyl)benzohydrazide, 4-tert-Butylbenzene-1-carbohydrazide, 4-tert-Butylbenzoic acid hydrazide, 4-tert-Butylbenzohydrazide
B2886-25G B2886-5G
TCIAB2886-25GEA 115 EUR
TCIAB2886-25G TCIAB2886-5G
4-terc-Butilbenzohidrazida ≥98.0% (por GC)
4-terc-Butilbenzohidrazida
Formula: C₁₁H₁₆N₂O
MW: 192,26 g/mol
Número MDL: MFCD00014763
Núm. CAS: 43100-38-5
EINECS: 256-090-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5fcfa139ce6285ddf185629fcaa97f7c774da94&vid=b5fcfa139ce6285ddf185629fcaa97f7c774da94&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 95.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C