Ácido 2-metil-m-anísico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
M2217-25G M2217-5G
TCIAM2217-25GEA 52 EUR
TCIAM2217-25G TCIAM2217-5G
Ácido 2-metil-m-anísico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 2-metil-m-anísico
Formula: C₉H₁₀O₃
Número MDL: MFCD02094039
Núm. CAS: 55289-06-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c896ae6565a786a0e6677f9b435891cc1866f89d&vid=c896ae6565a786a0e6677f9b435891cc1866f89d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C