Ácido 4-metil-m-anísico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
M1426-25G
M1426-5G
TCIAM1426-25GEA
237
EUR
TCIAM1426-25G
TCIAM1426-5G
Ácido 4-metil-m-anísico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-metil-m-anísico
Formula:
C₉H₁₀O₃ |
Número MDL:
MFCD00002566 Núm. CAS: 7151-68-0 EINECS: 230-486-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |