(3-Fluorofenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(3-Fluorophenyl)acetonitrile, 3-Fluorobenzyl cyanide
F0256-25G F0256-5G
TCIAF0256-25GEA 91 EUR
TCIAF0256-25G TCIAF0256-5G
(3-Fluorofenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
(3-Fluorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₆FN
Pto. Ebullición: 230°C
Densidad: 1,14058 g/cm³ (15 °C)
Número MDL: MFCD00001907
Núm. CAS: 501-00-8
EINECS: 207-918-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64089203d67fb3dd579d37d6a261b2b6d427e759&vid=64089203d67fb3dd579d37d6a261b2b6d427e759&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %