(4-Fluorofenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Fluorobenzyl cyanide, 4-Fluorophenylacetonitrile
F0258-25G
F0258-250G
TCIAF0258-25GEA
31
EUR
TCIAF0258-25G
TCIAF0258-250G
(4-Fluorofenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
(4-Fluorofenil)acetonitrilo
Formula:
C₈H₆FN Pto. Ebullición: 230°C Pto. de fusión: 86 °C Densidad: 1,136 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 108°C |
Número MDL:
MFCD00001917 Núm. CAS: 459-22-3 EINECS: 207-286-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |