2',4'-Difluoropropiofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-1-one
D2598-25G D2598-5G
TCIAD2598-25GEA 135 EUR
TCIAD2598-25G TCIAD2598-5G
2',4'-Difluoropropiofenona ≥98.0% (por GC)
2',4'-Difluoropropiofenona
Formula: C₉H₈F₂O
MW: 170,16 g/mol
Pto. Ebullición: 52 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,193 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 76°C
Número MDL: MFCD00015507
Núm. CAS: 85068-30-0
EINECS: 285-291-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4419cc9a359c1530c9dea8f2dc98b1a47cd946d1&vid=4419cc9a359c1530c9dea8f2dc98b1a47cd946d1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %