2'-Fluoropropiofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: o-Fluoropropiophenone
F0450-25G F0450-5G
TCIAF0450-25GEA 92 EUR
TCIAF0450-25G TCIAF0450-5G
2'-Fluoropropiofenona ≥98.0% (por GC)
2'-Fluoropropiofenona
Formula: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00009893
Núm. CAS: 446-22-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a43219e4570625b4422e358c4048054bc38e19b3&vid=a43219e4570625b4422e358c4048054bc38e19b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %