4'-Fluoropropiofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: p-Fluoropropiofenona
F0522-25G F0522-5G
TCIAF0522-25GEA 44 EUR
TCIAF0522-25G TCIAF0522-5G
4'-Fluoropropiofenona ≥97.0% (por GC)
4'-Fluoropropiofenona
Formula: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Pto. Ebullición: 210°C
Densidad: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 76°C
Número MDL: MFCD00000356
Núm. CAS: 456-03-1
EINECS: 207-255-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=465c16fa2cbf6a1841c181202acf741fcc178ef3&vid=465c16fa2cbf6a1841c181202acf741fcc178ef3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %