Cloruro de α-α-α-trifluoro-m-toluoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cloruro de 3-(trifluorometil)benzoilo
T1335-25G T1335-5G
TCIAT1335-25GEA 75 EUR
TCIAT1335-25G TCIAT1335-5G
Cloruro de α-α-α-trifluoro-m-toluoílo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de α-α-α-trifluoro-m-toluoílo
Formula: C₈H₄ClF₃O
MW: 208.57 g/mol
Pto. Ebullición: 85°C
Densidad: 1.4078
Número MDL: MFCD00000680
Núm. CAS: 2251-65-2
EINECS: 218-844-5
UN: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd44180df5513d489bc9c2081de3f6f060bcd71&vid=4dd44180df5513d489bc9c2081de3f6f060bcd71&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %