Ácido α-α-α,2-tetrafluoro-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0619-1G F0619-5G
TCIAF0619-1GEA 16 EUR
TCIAF0619-1G TCIAF0619-5G
Ácido α-α-α,2-tetrafluoro-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido α-α-α,2-tetrafluoro-m-toluico
Formula: C₈H₄F₄O₂
MW: 208,11 g/mol
Número MDL: MFCD00040980
Núm. CAS: 115029-22-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2b0482699a2e58804c21e9d16b871ac887a05b3&vid=e2b0482699a2e58804c21e9d16b871ac887a05b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C