Ácido α-α-α,6-tetrafluoro-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
F0620-1G F0620-5G
TCIAF0620-1GEA 18 EUR
TCIAF0620-1G TCIAF0620-5G
Ácido α-α-α,6-tetrafluoro-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido α-α-α,6-tetrafluoro-m-toluico
Formula: C₈H₄F₄O₂
Número MDL: MFCD00061292
Núm. CAS: 115029-23-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d147df97cf220f5c8057cc4a1a1f40d4d70f5464&vid=d147df97cf220f5c8057cc4a1a1f40d4d70f5464&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 104.0 deg-C