Ácido α-α-α,4-tetrafluoro-o-toluico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0577-1G F0577-5G
TCIAF0577-1GEA 35 EUR
TCIAF0577-1G TCIAF0577-5G
Ácido α-α-α,4-tetrafluoro-o-toluico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido α-α-α,4-tetrafluoro-o-toluico
Formula: C₈H₄F₄O₂
Pto. Ebullición: 251 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 121…124 °C
Número MDL: MFCD00040982
Núm. CAS: 141179-72-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c83f603dec420683fd79935d290a45b2a7845341&vid=c83f603dec420683fd79935d290a45b2a7845341&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C