Ácido α-α-α,4-tetrafluoro-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0760-1G F0760-5G
TCIAF0760-1GEA 20 EUR
TCIAF0760-1G TCIAF0760-5G
Ácido α-α-α,4-tetrafluoro-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido α-α-α,4-tetrafluoro-m-toluico
Formula: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Número MDL: MFCD00061294
Núm. CAS: 67515-55-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24f85dcfd831dbb3aca74e4ab51536792d25900e&vid=24f85dcfd831dbb3aca74e4ab51536792d25900e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C