Ácido 4-(trifluorometil)antranilico ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2175-25G A2175-5G
TCIAA2175-25GEA 231 EUR
TCIAA2175-25G TCIAA2175-5G
Ácido 4-(trifluorometil)antranilico ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-(trifluorometil)antranilico
Formula: C₈H₆F₃NO₂
Pto. de fusión: 175°C
Número MDL: MFCD00519334
Núm. CAS: 402-13-1
EINECS: 206-937-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=234c407e4f1c5ed40f541e715fd9009764e9b98b&vid=234c407e4f1c5ed40f541e715fd9009764e9b98b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %