Isotiocianato de 2-(trifluorometil)fenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T2459-1G T2459-5G
TCIAT2459-1GEA 16 EUR
TCIAT2459-1G TCIAT2459-5G
Isotiocianato de 2-(trifluorometil)fenilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de 2-(trifluorometil)fenilo
Formula: C₈H₄F₃NS
Pto. Ebullición: 216°C
Densidad: 1,346 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 105°C
Número MDL: MFCD00039644
Núm. CAS: 1743-86-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06356faaccb92ecaf18a41b84daa46fb6fe57a5e&vid=06356faaccb92ecaf18a41b84daa46fb6fe57a5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %