Isotiocianato de 4-(trifluorometil)fenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isothiocyanate, p-Trifluoromethylphenylisothiocyanate
T2461-5G T2461-1G
TCIAT2461-5GEA 84 EUR
TCIAT2461-5G TCIAT2461-1G
Isotiocianato de 4-(trifluorometil)fenilo ≥98.0% (por GC)
Isotiocianato de 4-(trifluorometil)fenilo
Formula: C₈H₄F₃NS
MW: 203.19 g/mol
Pto. Ebullición: 207°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039645
Núm. CAS: 1645-65-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf47f4ae59ca0ad8058ec82016c75a57e2f37ee2&vid=cf47f4ae59ca0ad8058ec82016c75a57e2f37ee2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 44.0 deg-C