Cloruro de 2-(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
T1892-5G T1892-1G
TCIAT1892-5GEA 78 EUR
TCIAT1892-5G TCIAT1892-1G
Cloruro de 2-(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥98.0% (por GC)
Cloruro de 2-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244,62 g/mol
Pto. Ebullición: 126°C
Número MDL: MFCD00051696
Núm. CAS: 776-04-5
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=216ca4377f6fcc9f9c87164eacb267fc73ad67e4&vid=216ca4377f6fcc9f9c87164eacb267fc73ad67e4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %