Cloruro de 3-(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
T1910-25G T1910-5G
TCIAT1910-25GEA 146 EUR
TCIAT1910-25G TCIAT1910-5G
Cloruro de 3-(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 3-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₄ClF₃O₂S
MW: 244,62 g/mol
Pto. Ebullición: 75 - 76 °C (0,5 -rr)
Densidad: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00014724
Núm. CAS: 777-44-6
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3292779db8c63485b9d4d03dffcaf94202b16ab&vid=b3292779db8c63485b9d4d03dffcaf94202b16ab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %