Cloruro de 4-(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
T1795-1G T1795-5G
TCIAT1795-1GEA 17 EUR
TCIAT1795-1G TCIAT1795-5G
Cloruro de 4-(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₄ClF₃O₂S
Pto. Ebullición: 58°C
Pto. de fusión: 31…33 °C
Número MDL: MFCD00042422
Núm. CAS: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b8b41fe5e3a2cc9ad0e794c7573401fe2019e65&vid=2b8b41fe5e3a2cc9ad0e794c7573401fe2019e65&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %