1-terc-Butil-4-iodobenceno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3624-25G B3624-5G
TCIAB3624-25GEA 248 EUR
TCIAB3624-25G TCIAB3624-5G
1-terc-Butil-4-iodobenceno ≥95.0% (por GC)
1-terc-Butil-4-iodobenceno
Formula: C₁₀H₁₃I
Pto. Ebullición: 118°C
Densidad: 1,4392 g/cm³ (14 °C)
Número MDL: MFCD00052339
Núm. CAS: 35779-04-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce815e98c86261adae892e8b7ec82181027f7827&vid=ce815e98c86261adae892e8b7ec82181027f7827&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %