2'-Iodoacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(2-Iodofenil)etan-1-ona
I0689-1G
I0689-5G
TCIAI0689-1GEA
24
EUR
TCIAI0689-1G
TCIAI0689-5G
2'-Iodoacetofenona ≥98.0% (por GC)
2'-Iodoacetofenona
Formula:
C₈H₇IO Pto. Ebullición: 144°C Pto. de inflamación: 103°C |
Número MDL:
MFCD00094998 Núm. CAS: 2142-70-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |